Imprimer
9-Bromo-1-nonanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 9-Bromononan-1-ol
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 66.7 EUR
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Bromo-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Formule: C₉H₁₉BrO
MW: 223.15 g/mol
Point d'ébullition: 125…126 °C/2mmHg
Point de fusion: 33…35 °C
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063348
Numéro CAS: 55362-80-6