Imprimer
4-Bromocrotonic acid 95%, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: trans-4-Bromo-2-butenoic Acid, (E)-4-Bromobut-2-enoic acid
OR313099-5G OR313099-25G
APOSOR313099-5GEA 65.4 EUR
APOSOR313099-5G APOSOR313099-25G
4-Bromocrotonic acid 95%, grade Technique
4-Bromocrotonic acid
Formule: C₄H₅BrO₂
Point de fusion: 74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082701
Numéro CAS: 13991-36-1
ONU: 3261
ADR: 8,III