Imprimer
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR313096-1G OR313096-5G OR313096-25G
APOSOR313096-1GEA 55.1 EUR
APOSOR313096-1G APOSOR313096-5G APOSOR313096-25G
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
Point de fusion: 110,5…111.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783652
Numéro CAS: 7310-94-3