Imprimer
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ohira-Bestmann Reagent, 1-Diazoacetonylphosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1-Diazoacetonylphosphonate, (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
OR313045-5G OR313045-25G OR313045-100G
APOSOR313045-5GEA 94.4 EUR
APOSOR313045-5G APOSOR313045-25G APOSOR313045-100G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formule: C₅H₉N₂O₄P
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368360
Numéro CAS: 90965-06-3
ONU: 1648
ADR: 3,II