3-Méthyl-1H-pyrrole
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Methyl-1H-pyrrole
OR313041-1G
OR313041-5G
APOSOR313041-1GEA
127
EUR
APOSOR313041-1G
APOSOR313041-5G
3-Méthyl-1H-pyrrole
3-Méthyl-1H-pyrrole
Formule:
C₅H₇N MW: 81.12 g/mol Point d'ébullition: 144 °C Point de fusion: –48 °C Densité: 0.93 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00083419 Numéro CAS: 616-43-3 ONU: 1993 ADR: 3 III |