Imprimer
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312140-10G OR312140-1G OR312140-5G
APOSOR312140-10GEA 493 EUR
APOSOR312140-10G APOSOR312140-1G APOSOR312140-5G
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane
Formule: C₁₈H₂₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19443904
Numéro CAS: 1021392-84-6