Imprimer
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR312073-100MG OR312073-1G OR312073-250MG
APOSOR312073-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR312073-100MG APOSOR312073-1G APOSOR312073-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formule: C₅H₉N·HCl
Point de fusion: 256…261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19204065
Numéro CAS: 22287-35-0