Imprimer
3-Ethynyloxetan-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR312013-1G OR312013-250MG
APOSOR312013-1GEA 166 EUR
APOSOR312013-1G APOSOR312013-250MG
3-Ethynyloxetan-3-ol
3-Ethynyloxetan-3-ol
Formule: C₅H₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20444449
Numéro CAS: 1352492-38-6