Imprimer
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310940-1G OR310940-500MG
APOSOR310940-1GEA 336 EUR
APOSOR310940-1G APOSOR310940-500MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Formule: C₉H₁₂BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 59839-23-5