Imprimer
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine
OR310814-1G OR310814-250MG
APOSOR310814-1GEA 145 EUR
APOSOR310814-1G APOSOR310814-250MG
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Formule: C₇H₇BrN₄
MW: 227.065 g/mol
Point de fusion: 169…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20486185
Numéro CAS: 1337532-51-0