Imprimer
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310800-1G OR310800-250MG OR310800-5G
APOSOR310800-1GEA 0 EUR
APOSOR310800-1G APOSOR310800-250MG APOSOR310800-5G
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01675233
Numéro CAS: 17672-21-8