Imprimer
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310756-1G OR310756-5G
APOSOR310756-1GEA 296 EUR
APOSOR310756-1G APOSOR310756-5G
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₇H₅ClN₂OS
MW: 200.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07343884
Numéro CAS: 869709-84-2
ONU: 3261
ADR: 8 III