Imprimer
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R)-2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR3106-100G OR3106-25G OR3106-10G
APOSOR3106-100GEA 451 EUR
APOSOR3106-100G APOSOR3106-25G APOSOR3106-10G
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.2780 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862120
Numéro CAS: 170033-47-3