Imprimer
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310338-1G OR310338-5G
APOSOR310338-1GEA 69.6 EUR
APOSOR310338-1G APOSOR310338-5G
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00585638
Numéro CAS: 21091-98-5