Imprimer
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
OR310133-1G OR310133-250MG
APOSOR310133-1GEA 163 EUR
APOSOR310133-1G APOSOR310133-250MG
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 155 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03840415
Numéro CAS: 74003-63-7