Imprimer
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310131-1G OR310131-100MG OR310131-250MG
APOSOR310131-1GEA 101 EUR
APOSOR310131-1G APOSOR310131-100MG APOSOR310131-250MG
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21333197
Numéro CAS: 81778-07-6