Imprimer
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310110-1G OR310110-250MG
APOSOR310110-1GEA 0 EUR
APOSOR310110-1G APOSOR310110-250MG
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₄H₁₅NO₄
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00868668
Numéro CAS: 25392-50-1