Imprimer
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310012-1G OR310012-500MG OR310012-5G
APOSOR310012-1GEA 0 EUR
APOSOR310012-1G APOSOR310012-500MG APOSOR310012-5G
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₅ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22192242
Numéro CAS: 50971-79-4