Imprimer
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30995-25G OR30995-5G
APOSOR30995-25GEA 0 EUR
APOSOR30995-25G APOSOR30995-5G
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C6H4BrN3
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757672
Numéro CAS: 18087-73-5