Imprimer
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30993-1G OR30993-250MG
APOSOR30993-1GEA 40.6 EUR
APOSOR30993-1G APOSOR30993-250MG
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253186
Numéro CAS: 24279-74-1