Imprimer
3-Amino-6-méthylpyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30962-1G OR30962-5G
APOSOR30962-1GEA 23.2 EUR
APOSOR30962-1G APOSOR30962-5G
3-Amino-6-méthylpyridazine
3-Amino-6-méthylpyridazine
Formule: C₅H₇N₃
Point de fusion: 223…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569899
Numéro CAS: 18591-82-7