Imprimer
4,7-Dichloro-8-méthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309455-1G OR309455-5G
APOSOR309455-1GEA 0 EUR
APOSOR309455-1G APOSOR309455-5G
4,7-Dichloro-8-méthylquinoléine
4,7-Dichloro-8-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684150
Numéro CAS: 643039-79-6