Imprimer
4-Bromo-3-méthoxyphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30937-1G OR30937-25G OR30937-5G
APOSOR30937-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30937-1G APOSOR30937-25G APOSOR30937-5G
4-Bromo-3-méthoxyphénol 98%
4-Bromo-3-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029748
Numéro CAS: 102127-34-4
EINECS: 634-447-3