Imprimer
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309349-1G OR309349-5G
APOSOR309349-1GEA 42.2 EUR
APOSOR309349-1G APOSOR309349-5G
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173417
Numéro CAS: 22931-71-1