Imprimer
4-Bromo-o-anisidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-5-bromoanisole, 2-Methoxy-4-bromoaniline
OR30932-100G OR30932-25G OR30932-5G
APOSOR30932-100GEA 154 EUR
APOSOR30932-100G APOSOR30932-25G APOSOR30932-5G
4-Bromo-o-anisidine 98%
4-Bromo-o-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01204266
Numéro CAS: 59557-91-4
ONU: 2811
ADR: 6.1 III