Imprimer
5-Bromo-2-nitrophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
OR30929-10G OR30929-1G OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA 31.9 EUR
APOSOR30929-10G APOSOR30929-1G APOSOR30929-5G
5-Bromo-2-nitrophénol 97%
5-Bromo-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄BrNO₃
Point de fusion: 40…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095027
Numéro CAS: 27684-84-0