Imprimer
Acide 3-hydroxy-4-quinoléinecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309281-1G OR309281-250MG
APOSOR309281-1GEA 294 EUR
APOSOR309281-1G APOSOR309281-250MG
Acide 3-hydroxy-4-quinoléinecarboxylique
Acide 3-hydroxy-4-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01536959
Numéro CAS: 118-13-8
EINECS: 204-236-7