Imprimer
7-Bromoquinolin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309241-1G OR309241-5G
APOSOR309241-1GEA 0 EUR
APOSOR309241-1G APOSOR309241-5G
7-Bromoquinolin-4-ol
7-Bromoquinolin-4-ol
Formule: C₉H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659037
Numéro CAS: 82121-06-0