Imprimer
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309218-1G OR309218-250MG
APOSOR309218-1GEA 0 EUR
APOSOR309218-1G APOSOR309218-250MG
7,8-Dichloro-4-quinolinol
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272453
Numéro CAS: 871217-91-3