Imprimer
6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309212-1G OR309212-5G
APOSOR309212-1GEA 293 EUR
APOSOR309212-1G APOSOR309212-5G
6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formule: C₁₅H₁₄ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787825
Numéro CAS: 92525-74-1