Imprimer
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309207-1G OR309207-5G
APOSOR309207-1GEA 301 EUR
APOSOR309207-1G APOSOR309207-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254736
Numéro CAS: 92513-40-1