Imprimer
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309205-1G OR309205-5G
APOSOR309205-1GEA 0 EUR
APOSOR309205-1G APOSOR309205-5G
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569278
Numéro CAS: 98948-95-9