Imprimer
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309201-1G OR309201-5G
APOSOR309201-1GEA 289 EUR
APOSOR309201-1G APOSOR309201-5G
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684154
Numéro CAS: 113092-96-9