Imprimer
D-β-Proline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid, H-D-β-Pro-OH
OR309146-1G OR309146-5G
APOSOR309146-1GEA 140 EUR
APOSOR309146-1G APOSOR309146-5G
D-β-Proline 97%
D-beta-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272856
Numéro CAS: 72580-54-2