Imprimer
Ethyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate
OR309117-25G OR309117-5G
APOSOR309117-25GEA 270 EUR
APOSOR309117-25G APOSOR309117-5G
Ethyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate 97%
Ethyl-2-(oxetan-3-ylidene)acetate
Formule: C₇H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755197
Numéro CAS: 922500-91-2