Oxetane-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR309073-1G
OR309073-250MG
OR309073-5G
APOSOR309073-1GEA
105
EUR
APOSOR309073-1G
APOSOR309073-250MG
APOSOR309073-5G
Oxetane-3-carboxylic acid
Oxetane-3-carboxylic acid
Formule:
C₄H₆O₃ Point d'ébullition: 244 °C Densité: 1.374 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 115 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD08669505 Numéro CAS: 114012-41-8 |