Imprimer
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309064-1G OR309064-250MG
APOSOR309064-1GEA 574 EUR
APOSOR309064-1G APOSOR309064-250MG
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17215859
Numéro CAS: 251922-46-0