Imprimer
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309038-25G OR309038-100G
APOSOR309038-25GEA 59.6 EUR
APOSOR309038-25G APOSOR309038-100G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037849
Numéro CAS: 128117-22-6