Imprimer
Azetidin-3-amine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminoazetidine dihydrochloride
OR309033-1G OR309033-5G OR309033-25G
APOSOR309033-1GEA 84.1 EUR
APOSOR309033-1G APOSOR309033-5G APOSOR309033-25G
Azetidin-3-amine dihydrochloride 97%
Azetidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₃H₁₀Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910173
Numéro CAS: 102065-89-4