Imprimer
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309026-100G OR309026-25G OR309026-5G
APOSOR309026-100GEA 590 EUR
APOSOR309026-100G APOSOR309026-25G APOSOR309026-5G
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
1-Benzylazetidin-3-ol
Formule: C₁₀H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963607
Numéro CAS: 54881-13-9