Imprimer
N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 150 EUR
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline 98%
N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002063
Numéro CAS: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
ONU: 1369
ADR: 4.2,II