Imprimer
1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30843-1G OR30843-250MG OR30843-5G
APOSOR30843-1GEA 252 EUR
APOSOR30843-1G APOSOR30843-250MG APOSOR30843-5G
1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11869778
Numéro CAS: 756839-14-2