Imprimer
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30833-250MG OR30833-100MG
APOSOR30833-250MGEA 136 EUR
APOSOR30833-250MG APOSOR30833-100MG
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Formule: C8H8Br2N2
MW: 291.97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14586465
Numéro CAS: 368426-63-5