Imprimer
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyrazolecarboxylic acid
OR30825-5G OR30825-10G OR30825-25G
APOSOR30825-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30825-5G APOSOR30825-10G APOSOR30825-25G
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point de fusion: 282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011558
Numéro CAS: 37718-11-9
EINECS: 253-614-5