Imprimer
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30823-5G OR30823-25G
APOSOR30823-5GEA 0 EUR
APOSOR30823-5G APOSOR30823-25G
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Point de fusion: 186,5…189.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682402
Numéro CAS: 156478-71-6