Imprimer
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR308153-1G OR308153-5G OR308153-250MG
APOSOR308153-1GEA 24.8 EUR
APOSOR308153-1G APOSOR308153-5G APOSOR308153-250MG
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₃
MW: 167.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410629
Numéro CAS: 878010-24-3