Imprimer
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR308151-1G OR308151-5G
APOSOR308151-1GEA 0 EUR
APOSOR308151-1G APOSOR308151-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260604
Numéro CAS: 884512-77-0