Imprimer
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR308148-1G OR308148-5G
APOSOR308148-1GEA 21.5 EUR
APOSOR308148-1G APOSOR308148-5G
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260605
Numéro CAS: 135065-71-3