Imprimer
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR308128-1G OR308128-5G
APOSOR308128-1GEA 78.3 EUR
APOSOR308128-1G APOSOR308128-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656642
Numéro CAS: 172478-01-2