Imprimer
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR308121-1G OR308121-5G
APOSOR308121-1GEA 0 EUR
APOSOR308121-1G APOSOR308121-5G
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703167
Numéro CAS: 163271-08-7